Fontos dokumentumok
Z420182
Flaskup® holders for round-bottom flasks
Holds 1 x 250 mL flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Holds 1 x 250 mL flask
kiszerelés
pkg of 3 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F38951-2010
Általános leírás
Holder sits firmly on a flat surface and allows quick access and maneuverability of equipment and supplies.
Jogi információk
Flaskup is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)