PHR2015
Raloxifene Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-(2-{4-[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzothiophene-3-carbonyl]phenoxy}ethyl)piperidine 1-oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1598234
API-család
raloxifene
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 40 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C28H27NO5S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)35-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)34-17-16-29(33)14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNADIZJVEMEXLS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3