Fontos dokumentumok
8.44010
Sigma-Aldrich
Decamethyltetrasiloxane
for synthesis
Szinonimák:
Decamethyltetrasiloxane
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
205-491-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
73 Pa ( 25 °C)
Minőségi szint
form
liquid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
kinematic viscosity
1.3 cSt(20 °C)
mp
-76 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 62 °C
oldhatóság
<0.1 mg/L
sűrűség
0.85 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
Decamethyltetrasiloxane for synthesis. CAS 141-62-8, molar mass 310.69 g/mol.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup