918652
Low endotoxin alginate solution
Medium viscosity, 0.2 μm, sterile-filtered
Szinonimák:
Alginic acid, Sodium alginate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
viscous liquid
koncentráció
1.75-3.50 wt. % in DPBS (buffer)
szennyeződések
<10 EU/g Endotoxin
<5 CFU/g Bioburden (Fungal)
<5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
szín
colorless to pale yellow
részecskeméret
0.2 μm
pH
6.5-7.5
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Alginate is an anionic polysaccharide that is widely used in pharmaceutical and biomedical applications due to its non-animal origin, low toxicity, biocompatibility, and biodegradability. Alginate hydrogels are commonly used to fabricate tissue engineering scaffolds, bioinks for 3D bioprinting, and nanocarriers for drug & gene delivery. Alginate is commonly crosslinked into a hydrogel via ionic-crosslinking with divalent cations (e.g., Ca2+).
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)