MAB8121
Anti-Cytomegalovirus Antibody, blend, clone 8B1.2, 1G5.2, and 2D4.2
Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CMV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1G5.2, monoclonal
2D4.2, monoclonal
8B1.2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
Egyediség
With CMV the antigens expressed at different times are listed as:
Immediate Early (alpha gene expression): those antigens expressed at 3-12 hrs post-infection generally involved in Transcription such as 72kD major phosphoprotein and a few other other antigens at 60 - 80kD.
Early Antigen (beta genes) a.k.a. Delayed Early or Intermediate Early: expressed at 12-24hrs post-infection. Generally enzymes and one virion structural gene preceding viral DNA synthesis.
Late Antigen (gamma genes): expressed at 36-48hrs post-infection. Generally structural proteins. Major protein = 55kD
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2