Merck
05666
Supelco
Triclocarban
analytical standard
Szinonimák:
3,4,4′-Trichlorocarbanilide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, TCC, Triclocarban
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3NHCONHC6H4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
315.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
254-256 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)