Fontos dokumentumok
A0349000
Allantoin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
allantoin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
230 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)