Fontos dokumentumok
PHR1229
Ethylbenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Ethylbenzene, NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1265457
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
810 °F
robbanási határérték
6.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
hearing organs
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?