Fontos dokumentumok
PHR2890
Polyethylene Glycol 1000
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), PEG
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1546489
API-család
polyethylene glycol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1