Merck
PHL83491
Deacetylasperulosidic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H22O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2C(=C[C@@H]3O)CO)C(=O)O
InChI
1S/C16H22O11/c17-2-5-1-7(19)10-6(14(23)24)4-25-15(9(5)10)27-16-13(22)12(21)11(20)8(3-18)26-16/h1,4,7-13,15-22H,2-3H2,(H,23,24)/t7-,8+,9+,10-,11+,12-,13+,15-,16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVXWFPTVHBWJOU-YYFGDFGFSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)