Merck
PHL89695
Gossypin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-8-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,5,7-trihydroxy- 4H-1-benzopyran-4-one, 3,3′,4′,5,7,8-Hexahydroxyflavone 8-glucoside, Gossypetin 8-glucoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H20O13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
480.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c(O)cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-13(27)15(29)17(31)21(32-11)34-19-10(26)4-9(25)12-14(28)16(30)18(33-20(12)19)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,13,15,17,21-27,29-31H,5H2/t11-,13-,15+,17-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJRXVLUZMMDCNG-KKPQBLLMSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Gossypin is an anti-inflammatory pentahydroxyflavone glucoside isolated from Hibiscus vitifolius that is used as an herbal remedy for diabetes, jaundice, and inflammation. Gossypin potently inhibits human cancer cell proliferation, including melanoma and glioma cells. Gossypin directly binds and inhibits BRAFV600E and CDK4 kinases, and also regulates Chk1 and Cdc25C in U251 glioma cells.
Gossypin is an anti-inflammatory pentahydroxyflavone glucoside that directly binds and inhibits BRAFV600E and CDK4 kinases.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)