Fontos dokumentumok
SML2297
Chlorflavonin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)-5-hydroxy-3,7,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, F1484
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC)=C(C2=C1C(C(OC)=C(C3=C(O)C(Cl)=CC=C3)O2)=O)OC
InChI
1S/C18H15ClO7/c1-23-11-7-10(20)12-14(22)18(25-3)15(26-17(12)16(11)24-2)8-5-4-6-9(19)13(8)21/h4-7,20-21H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLSQXYITDXJTKL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)