Merck
PHL83335
Hispidulin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4′,5,7-Trihydroxy-6-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methoxyapigenin, 6-Methylscutellarein, Dinatin, Salvitin, Scutellarein 6-methyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12 O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC1=C(OC)C(O)=C(C(C=C(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-11(19)7-13-14(15(16)20)10(18)6-12(22-13)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17,19-20H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHFBPDAQLQOCBX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hispidulin is a bioactive flavonoid with a variety of effects including antiproliferative, antifungal, anti-inflammatory, antioxidative and antiepileptic activity. Like EGCG, hispidulin appears to activate AMPK and inhibit the PI3K/Akt/mTOR pathway. The antiepileptic activity may be due to additional activity as a benzodiazepine (BZD) receptor ligand.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea arnica plantago salvia
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)