Merck
PHL83327
Nepetin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy 6-methoxyflavone, 6-Methoxyluteolin, Eupafolin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-16-11(20)6-13-14(15(16)21)10(19)5-12(23-13)7-2-3-8(17)9(18)4-7/h2-6,17-18,20-21H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHHSEFRSDKWJKJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea arnica salvia
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kohta Ohnishi et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(12) (2020-12-03)
Autophagy is a major degradation system for intracellular macromolecules. Its decline with age or obesity is related to the onset and development of various intractable diseases. Although dietary phytochemicals are expected to enhance autophagy for preventive medicine, few studies have