Fontos dokumentumok
RDD019
Potassium phosphate tribasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
Szinonimák:
Tripotassium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
reagent grade
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥98%
Forma
crystalline
minőség
free-flowing
veszteség
≤5.0% loss on ignition
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
sűrűség
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.