Fontos dokumentumok
BP292
Prednisolone sodium phosphate
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Szinonimák:
Prednisolone 21-phosphate disodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H27Na2O8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
484.39
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prednisolone
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)C1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)O
InChI
1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJZLQIPZNBPASX-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Prednisolone sodium phosphate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Dexamethasone Sodium Phosphate Injection
  • Prednisolone Sodium Phosphate Ear Drops
  • Prednisolone Sodium Phosphate Eye Drops
  • Prednisolone Soluble Tablets
  • Prednisolone Enema
  • Prednisolone Sodium Phosphate Oral Solution
  • Betamethasone Eye Drops
  • Betamethasone Injection
  • Betamethasone Sodium Phosphate Tablets
  • Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Repr. 2 - STOT RE 2
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)