PHR2557
Prednisolone Impurity I
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
prednisolone
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h7-9,14-17,19,22,24H,3-6,10-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFQSDPPADTWKDI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3