Fontos dokumentumok
P2759
Phloxine B
Powder
Szinonimák:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein disodium salt, Acid Red 92, Cyanosine, D&C;Red No. 28, Eosin 10B
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Phloxine B, antibacterial fluorescent dye
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark red
oldhatóság
water: 1 mg/mL, clear, red
εmax
1150-1300 at 546-550 nm in 50% ethanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?