Fontos dokumentumok
P2155015
Plastic additive 15
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Dioctadecyl disulfide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQQKTNDBASEZSD-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)