1545067
USP
Plastic additive 15
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Epoxidized soya bean oil, ESBO, Soybean oil, epoxidized
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
sűrűség
0.997 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
447.8 °F
Lobbanási pont (C)
231 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)