Fontos dokumentumok
P2155016
Plastic additive 16
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
0.2 mmHg ( 163 °C)
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)