Fontos dokumentumok
SMB00580
Vitamin K4
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Methyl-1,4-naphthalenediol diacetate, Menadiol diacetate, Vitamin K diacetate, acetomenaphthone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(OC1=CC(C)=C(OC(C)=O)C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C15H14O4/c1-9-8-14(18-10(2)16)12-6-4-5-7-13(12)15(9)19-11(3)17/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYWSYCQQUDFMAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)