Fontos dokumentumok
19697
Vitamin K1 2,3-epoxide
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
(2,3-Epoxyphytyl)menaquinone, 1a,7a-Dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 2,3-Epoxy-2,3-dihydro-2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 2,3-Epoxyphylloquinone, Phylloquinone oxide
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
(Liquid or Viscous Liquid)
szín
colorless to green-yellow
colorless to green
colorless to yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C2(C/C=C(C)/CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C(O2)(C)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUTXFBIHPWIDJQ-LKUDQCMESA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3