Fontos dokumentumok
O3506
Oatmeal agar
NutriSelect® Basic, Microbiologically tested, cultivation of fungi, particularly macrospore formation
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
összetétel
Oatmeal 60.0 g/LAgar 12.5 g/L
kiszerelés
pkg of 1 kg
pkg of 250 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
food and beverages
alkalmasság
fungi
molds
yeasts
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)