Fontos dokumentumok
C6304
Sigma-Aldrich
Corn meal
BioReagent, suitable for insect cell culture
About This Item
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.75
biológiai forrás
maize
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Egyéb megjegyzések
May also be used in corn-meal agar for studies of yeast differentiation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3