NISTC2417
Lead-base alloy
NIST® SRM® C2417
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of disk
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Általános leírás
SRM 2417_cert
SRM 2417_SDS
Egyéb megjegyzések
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Copper (Cu), Silver (Ag)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Sulfur (S), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)