Fontos dokumentumok
GF05266672
Lead
rod, 100mm, diameter 19.0mm, 99.95%
Szinonimák:
Lead, PB007950
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.95%
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 052-666-72
ellenállás
20.65 μΩ-cm
H × átmérő
100 mm × 19.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)