Fontos dokumentumok
NIST1132
Lead-base bearing metal (84Pb - 10Sb - 6Sn)
NIST® SRM® 1132
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of disk
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formátum
matrix material
Általános leírás
The Standard reference material is in the form of disk, measuring 32 mm (1 1/4 in) in diameter and 19 mm (3/4 in) thick. For more information, please refer to the COA ad SDS.
SRM 1132_cert
SRM 1132_SDS
Alkalmazás
SRM1132 is primarily intended for use in optical emission and X-ray spectrometric analysis methods.
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Antimony (Sb), Tin (Sn), Copper (Cu), Bismuth (Bi), Arsenic (As), Nickle (Ni), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)