Fontos dokumentumok
NIST1129
Solder
NIST® SRM® 1129, 63Sn - 37Pb
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 200 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Tin (Sn), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Nickel (Ni), Silver (Ag), Gold (Au)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3