Fontos dokumentumok
NIST858
Aluminum alloy 6011
NIST® SRM® 858
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 35 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is in the form of fine millings, intended primarily for use in validating chemical methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 858_cert
SRM 858_SDS
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon (Si), Iron (Fe), Copper (Cu), Manganese (Mn), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Magnesium (Mg), Beryllium, Titanium (Ti),Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)