Fontos dokumentumok
NIST1256B
Aluminum alloy 380
NIST® SRM® 1256b
Méret kiválasztása
1 DISC
569 000,00 Ft
569 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 DISC
569 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352311
NACRES:
NA.24
569 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of disk
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Általános leírás
Each unit of SRM 1256b comprises a single disk measuring approximately 6.3 cm in diameter and 1.9 cm in thickness. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1256B_cert
SRM 1256B_SDS
Alkalmazás
The Standard Reference Material (SRM) is primarily intended for the evaluation of instrumental analytical methods, such as glow discharge optical emission spectrometry, spark source optical emission spectrometry, and X-ray fluorescence spectrometry.
Tulajdonságok és előnyök
  • NIST certified values and reference values for constituents in aluminum alloy are reported as mass fraction.
  • Accompanied by expiration details of the SRM certification and instructions for use.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Silicon (Si), Iron (Fe), Copper (Cu), Manganese (Mn), Magnesium (Mg), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Titanium B (Ti), Titanium C (Ti), Vanadium B (V), Vanadium C (V), Chromium (Cr), Strontium B (Sr), Strontium C (Sr), Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Gallium (Ga), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)