Fontos dokumentumok
NIST1738
Zinc-aluminum alloy
NIST® SRM® 1738
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of disk
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Aluminum (Al), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3