Fontos dokumentumok
NIST1259
Aluminum alloy 7075
NIST® SRM® 1259
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of disk
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Általános leírás
Aluminum alloy 7075 SRM consists of wrought and annealed disks, measuring 35 mm (13/8 in) in diameter and 19 mm (3/4 in) in thickness. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1259_cert
SRM 1259_SDS
Alkalmazás
Aluminum alloy 7075 Standard Reference Material is primarily intended for use in optical emission and x-ray spectrometric methods of analysis.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Silicon (Si), Iron (Fe), Copper (Cu), Manganese (Mn), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Magnesium (Mg), Beryllium (Be)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Gallium (Ga), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)