Fontos dokumentumok
NIST853A
Aluminum alloy 3004
NIST® SRM® 853a
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 40 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical and instrumentalmethods of analysis.
SRM 853A_cert
SRM 853A_SDS
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Silicon (Si), Iron (Fe), Copper (Cu), Manganese (Mn), Magnesium (Mg), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Titanium (Ti), Vanadium (V), Gallium (Ga)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Zirconium (Zr), Chromium (Cr), Strontium (Sr), Tin (Sn), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3