Merck
ERMAC626
Arsenobetaine in water
ERM®, certified reference material
Szinonimák:
Arsenobetaine solution
About This Item
CAS-szám:
Beilstein:
3933180
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
SMILES string
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2