NIST694
Phosphate rock
NIST® SRM® 694, Western
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 90 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Általános leírás
SRM 694_cert
SRM 694_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Aluminium oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Cadmium oxide (CdO), Flurine (F), Iron oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), ,Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Phosphorus pentoxide (P2O5), Silicon dioxide (SiO2), Uranium (U), Vanadium pentoxide (V2O5)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chromiun oxide (Cr2O3), Titanium dioxide (TiO2), Zinc oxide (ZnO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3