Fontos dokumentumok
NIST1932
Fluorescein solution
NIST® SRM® 1932
Méret kiválasztása
3 X 2 ML
408 000,00 Ft
408 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
3 X 2 ML
408 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
408 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 3 x 2 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
Formátum
single component solution
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in establishing a reference scale for fluorescence intensity based upon Molecules of Equivalent Soluble Fluorophore (MESF) units. A unit of SRM 1932 consists of three flamed sealed amber glass ampoules, each containing approximately 2.0 mL of fluorescein in an aqueous borate buffer. For more information, plese refer to the SDS and COA.
SRM 1932_cert
SRM 1932_SDS
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Fluorescein
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Fluorescein, DHBBA, Ethanol, Methyl Isobutyl Ketone, Ethyl Acetate, Total Organics, Potassium (K), Sodium (Na), Chloride (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)