Fontos dokumentumok
NIST1496
Unpigmented polyethylene gas pipe resin
NIST® SRM® 1496
Méret kiválasztása
0.9 KG
217 000,00 Ft
217 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
0.9 KG
217 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
217 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
pellets
kiszerelés
pkg of 0.9 kg
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Polyethylene
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)