Fontos dokumentumok
1.04186
Sigma-Aldrich
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
817.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116130
NACRES:
NA.21
Forma
solid
mp
189 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[n+]2([n](nc(n2)c8ccccc8)c3c(cc(cc3)c4cc(c(cc4)[n]5[n+](nc(n5)c7ccccc7)c6ccc(cc6)[N+](=O)[O-])OC)OC)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) is a dry dye for the staining of histological tissue sections and histochemical as well as in vivo methods on material of human origin. The dye has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining.
Alkalmazás
for microscopy
Analízis megjegyzés
Identity (UV/VIS-Spectrum)passes testAbsorption maximum λ max (Methanol)256 - 259 nmSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; methanol; calc. on dried substance)800 - 900Loss on drying (Vacuum < 7 mbar, P₂O₅, 24 h)≤ 12 %Suitability for microscopypasses test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3