Fontos dokumentumok
484235
Sigma-Aldrich
p-Nitroblue Tetrazolium Chloride
≥98% (TLC), crystalline solid, nitric oxide synthase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
p-Nitroblue Tetrazolium Chloride, NBT, Nitro BT
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H30Cl2N10O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
817.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.77
Terméknév
p-Nitroblue Tetrazolium Chloride, NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC₅₀ = 3-4 µM).
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
crystalline solid
hatékonyság
3-4 μM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
methanol: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[n+]2([n](nc(n2)c8ccccc8)c3c(cc(cc3)c4cc(c(cc4)[n]5[n+](nc(n5)c7ccccc7)c6ccc(cc6)[N+](=O)[O-])OC)OC)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC50 = 3-4 µM). A well-known scavenger of superoxide anions. Useful as a substrate for alkaline phosphatase, often in conjunction with BCIP (Cat. No. 203788).
NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC50 = 3-4 µM). A well-known scavenger of superoxide anions. Useful as a substrate for alkaline phosphatase, often in conjunction with BCIP (Cat. No. 203788).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
NOS
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage.
Egyéb megjegyzések
Pistelli, A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 1737.
De la Fuente, M., et al. 1993. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis.16, 29.
Libon, C., et al. 1993. J. Leukoc. Biol.53, 93.
Mittal, C.K. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 193, 126.
Nichols, K., et al. 1992. Neuroscience51, 791.
Nichols, K., et al. 1992. Neuroscience51, 791.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Jian-Xin Diao et al.
Chinese journal of integrative medicine, 26(10), 736-744 (2019-11-27)
To investigate the phenolic composition, antioxidant properties, and hepatoprotective mechanisms of polyphenols from green tea extract (GTP) in carbon tetrachloride (CCl4)-induced acute liver injury mouse model. High-performance liquid chromatography was used to analyze the chemical composition of the extract. Antioxidant