Fontos dokumentumok
93862
Nitrotetrazolium Blue chloride
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T), powder
Szinonimák:
2,2′-bis(4-Nitrophenyl)-5,5′-diphenyl-3,3′-(3,3′-dimethoxy-4,4′-diphenylene)ditetrazolium chloride, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride], p-Nitro-Blue tetrazolium chloride, p-Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nitrotetrazolium Blue chloride, 90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
Minőségi szint
Teszt
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
Forma
powder
szennyeződések
≤10% solvent content
≤10% water
λ
in methanol
UV-elnyelés
λ: 252-262 nm Amax
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
250 mg in 5 mL methanol: yellow to very dark yellow and light brown-yellow to very dark brown-yellow
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?