Fontos dokumentumok
72210
Neutral Red
for microscopy (Bact., Bot., Fl., Hist., Vit.), indicator (pH 6.8-8.0)
Szinonimák:
3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Basic Red 5, Toluylene red
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy (Bact., Bot., Fl., Hist., Vit.)
indicator (pH 6.8-8.0)
Minőségi szint
form
powder or crystals
technika/technikák
titration: suitable
pH
6.8-8.0, red to yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥800 at 535-545 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?