Fontos dokumentumok
N2889
Neutral Red Solution (0.33%)
3.3 g/L in DPBS, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Neutral Red solution, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Toluylene red
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
solution
koncentráció
3.3 g/L in DPBS
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3