Merck
N0100000
Naphazoline nitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline nitrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H14N2 · HNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.29
Beilstein:
3779329
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
naphazoline
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Therapeutic use to:
  • Combat ammonia poisoning
  • Treat seasonal allergy rhinitis
Involved in studies on the effects of imidazole drugs on chronotropic and inotropic effects
Pharmacological activity for topical mydriatics and vasoconstrictors
Radioprotector for mice treated with ionizing radiation
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)