Fontos dokumentumok
1457017
USP
Naphazoline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H16N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
naphazoline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CCN)C(=O)Cc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C14H16N2O/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJWZEVNPRJDAME-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Naphazoline Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Naphazoline Hydrochloride
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)