Fontos dokumentumok
PHR1836
Naphazoline hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Materialr
Szinonimák:
Naphazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. N0080000
traceable to USP 1457006
API-család
naphazoline
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3