Fontos dokumentumok
1457006
USP
Naphazoline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Naphazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
naphazoline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Alkalmazás
- Naphazoline Hydrochloride and Pheniramine Maleate Ophthalmic Solution
- Naphazoline Hydrochloride Nasal Solution
- Naphazoline Hydrochloride Ophthalmic Solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3