Fontos dokumentumok
M6880
Malachite Green oxalate salt
Powder, crystals or chunks
Szinonimák:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Basic Green 4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Malachite Green oxalate salt, Technical grade
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder, crystals or chunks
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
metallic green
oldhatóság
water: 1 mg/mL
λmax
616-620 nm in water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of malachite green-ammonium molybdate reagent, as a stop solution for starch synthase activity assay
- to terminate the phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10 (PTEN) inhibition assay using phosphatidylinositol (3,4,5) triphosphate (PI(3,4,5)P3) as substrate
- to determine trypanothione synthetase activity to measure inorganic phosphate release from adenosine triphosphate (ATP) during catalysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?