Fontos dokumentumok
38978
Malachite Green solution
for microscopy
Szinonimák:
Basic Green 4, China Green, Victoria Green B, Aniline Green, Benzaldehyde green, CI 42000
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
alkalmasság
bacteria
SMILES string
OC(=O)C([O-])=O.CN(C)c1ccc(cc1)/C(c2ccccc2)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C23H25N2.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDZZZRQASAIRJF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Malachite green 10 g/l, in water (oxalate form is used)
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
helyettesítve
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?