Fontos dokumentumok
112291
Ethyl salicylate
99%
Szinonimák:
Ethyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.05 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
mp
1 °C (lit.)
sűrűség
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?